Learn More
Paillettes d’argent, 90 % <20 microns, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
5 x 10 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327078 10 g 10g
11337078 5 x 10 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014755.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Convient à la fabrication de préparations de métallisation et de caoutchoucs en silicone conducteurs
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver flake
Quantité 10 g
Odeur Characteristic
Granulométrie 90% <20 Micron
Forme Paillettes
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Pourcentage de pureté 99.9%