Learn More
Feuille d’argent, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, rigide, Premion™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345879 50 x 250 mm 1 pièce
11307177 25 x 25 mm 25mm
11335879 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011498.GB
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Quantité 50 x 250 mm
Odeur Characteristic
Poids ≈0.16g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Premion