Learn More
Feuille d’argent, 0,28 mm (0,011 po) d’épaisseur, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470391
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11470391
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041451.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver foil
Note relative au nom 0.28mm (0.011 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Characteristic
Poids ≈7.3g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%