Learn More
Feuille d’argent, 0,38 mm (0,015 po) d’épaisseur, rigide, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496545 100 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15496545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043768.HG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver foil
Note relative au nom 0.38mm (0.015 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
CAS 7440-22-4
Quantité 100 x 300 mm
Odeur Characteristic
Poids ≈119.7g/100x300mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ag
Numéro MDL MFCD00003397
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nom IUPAC argent
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Pourcentage de pureté 99.99%