Learn More
Feuille d’argent, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383558 25 x 25 mm 25mm
11460221 50 x 50 mm 1 pièce
11393558 100 x 100 mm 1 pièce
11303568 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11383558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039181.FF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : Env. 3,3 g/25 x 25 mm ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver-colored foil
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur