Learn More
Feuille d’argent, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Premion™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376488
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11376488 25 x 25 mm -
11305919 50 x 50 mm 1 pièce
11366488 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11376488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012127.FF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Forme : Env. 6,6 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.