Learn More
Benzoate d'argent(I), TRC
Code produit 30412415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412415 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS4650201G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) Benzoate
CAS 532-31-0
Formule moléculaire C7H5AgO2
Quantité 1 g
Synonyme Benzoic Acid Silver(1+) Salt
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Ag]OC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzoyloxyargent
Poids moléculaire (g/mol) 228.98
Poids de la formule 227.934