Learn More
Hydrate de citrate d’argent(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412317
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15412317 5 g 5g
15422317 25 g 25g
15432317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15412317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045496.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 206986-90-5 | C6H5Ag3O7 | 512.70 g/mol
Silver(I) citrate hydrate can be very attractive for the future biomedical or pharmaceutical/therapeutic applications. It can be used as an antimicrobial agent and enhancers of antioxidants and anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206986-90-5
Formule moléculaire C6H5Ag3O7
Poids moléculaire (g/mol) 512.70
Numéro MDL MFCD00150589
Clé InChI QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
CID PubChem 16212313
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique d’argent hydraté
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) citrate hydrate
Point de fusion 170°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 512.70 (Anhydrous)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver(I) citrate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trisilver citrate hydrate