Learn More
Perchlorate d'argent(I) anhydre, TRC
Code produit 30427245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427245 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS839390500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Formule moléculaire ClO4 . Ag
Quantité 500 mg
Synonyme Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
Formule InChI InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
SMILES [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nom IUPAC perchlorate d’argent
Poids moléculaire (g/mol) 207.32
Poids de la formule 205.8536