Learn More
Perchlorate d'argent(I) anhydre, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver(I) Perchlorate Anhydrous |
| CAS | 7783-93-9 |
| Formule moléculaire | ClO4 . Ag |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate |
| Formule InChI | InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | perchlorate d’argent |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.32 |
| Poids de la formule | 205.8536 |