Learn More
Nanoparticules d’argent, 20 nm, 0,02 mg/ml, fournies dans 2 mM de citrate de sodium, absorption à 405 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495815 100 mL 100mL
15485815 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67067.AE
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Les applications de nanoparticules d’argent incluent les diagnostics moléculaires et les dispositifs photoniques, qui tirent parti des nouvelles propriétés optiques de ces nanomatériaux. Une application de plus en plus courante est l’utilisation de nanoparticules d’argent pour les revêtements antimicrobiens, et de nombreux textiles, claviers, pansements et dispositifs biomédicaux contiennent désormais des nanoparticules d’argent qui libèrent en permanence un faible niveau d’ions d’argent pour assurer la protection contre les bactéries.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Particules par ml : 6,2E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nanoparticles
Couleur Jaune
Note relative au nom 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 405nm absorption
Quantité 100 mL
Odeur Odorless
Granulométrie 20nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Informations sur la solubilité Fully miscible.