Learn More
Nanoparticules d’argent, 50 nm, 0,02 mg/ml, fournies dans 2 mM de citrate de sodium, absorption à 425 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver nanoparticles |
| Couleur | Jaune |
| Note relative au nom | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 425nm absorption |
| Quantité | 100 mL |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 50nm |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Forme | Liquide |