Learn More
Plaque d’argent, 3,175 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 5 cm
10 x 10 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396748 10 x 10 cm 1 pièce
11306758 5 x 5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013420.RR
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver plate
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) thick
Quantité 10 x 10 cm
Odeur Characteristic
Poids ≈83.3g/5x5cm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%