Learn More
Poudre d’argent, cristalline, mailles de -10+20, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Silver powder |
| Quantité | 250 g |
| Dimensions de la maille | −10+20 Mesh |
| Odeur | Characteristic |
| Forme | Poudre cristalline |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3077 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Qualité | Premion |