Learn More
Tige en argent, dia. 12,7 mm (0,5 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver |
| Couleur | Argent |
| Note relative au nom | Hard |
| Aspect | Silver-colored rod |
| Quantité | 2 cm |
| Odeur | Characteristic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
| Forme | Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre |