Learn More
Tige d’argent, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 150 mm (5,9 po) de longueur, dure, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424755 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013304.KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 150mm (5.9 in.) long, Hard
CAS 7440-22-4
Quantité 1 Pc.
Odeur Characteristic
Poids ≈3.32g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ag
Numéro MDL MFCD00003397
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nom IUPAC argent
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion