Learn More
Grenaille d’argent, 1 à 7 mm (0,04-0,3 po), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331139 250 g 250g
11311139 10 g 10g
11321139 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011357.30
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour dépôt en phase vapeur
For vapor deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver shot
Note relative au nom 1 to 3mm (0.04 to 0.1 in.)
Quantité 250 g
Odeur Characteristic
Forme Tir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion