Learn More
Lingot d’argent, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370178 5 Slugs 5 pièces
11350178 1 Slug 1 pièce
11360178 25 Slugs 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042921.QJ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Quantité 5 Slugs
Odeur Characteristic
Poids ≈4.2g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%