Learn More
Argent, alliage de soudure, 1,6 mm (0,06 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349447 50 g 50g
11339447 250 g 250g
11329447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041032.18
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation sur le cuivre, l’acier inoxydable et la plupart des autres métaux
Silver, solder alloy is used on copper, stainless, and most other metals. It is used for electronic assemblies, die attachments, thick films. Soldering of jewellery due to the alloys ability to maintain high levels of brightness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver, solder Alloy
Note relative au nom 1.6mm (0.06 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%
Quantité 50 g
Numéro MDL MFCD00801108
Informations sur la solubilité Insoluble in water.