Learn More
Feuille mince d’argent, 0,005 mm (0,0002 po) d’épaisseur, 99,97 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328668 25 x 25 mm 25mm
11480331 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040748.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Microélectronique, contacts et revêtements
Microelectronics, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Thinfoil
Note relative au nom 0.005mm (0.0002 in.) thick, Not certified pinhole free
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Characteristic
Poids ≈0.03g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.97%