Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’argent, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10700881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10700881
Marque: Thermo Scientific Acros 175200100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-28-6
Formule moléculaire CAgF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 256.93
Numéro MDL MFCD00013226
Clé InChI QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
CID PubChem 76223
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate d’argent
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 356.0°C
Couleur Blanc à beige
Analyse élémentaire 99.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO3Ag
Quantité 10 g
Merck Index 09,302
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 256.92
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.