Learn More
Trifluorométhanesulfonate d'argent, TRC
Code produit 30409362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS46510010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Trifluoromethanesulfonate
CAS 2923-28-6
Formule moléculaire CAgF3O3S
Quantité 10 g
Synonyme Trifluoro-methanesulfonic Acid Silver(1+) Salt, Silver (trifluoromethyl)sulfonate, Silver triflate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver Trifluoromethanesulphonate, Silver(1+) Triflate, Silver(1+) trifluoromethanesulfonate, Silver(I) Triflate, Silver(I) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Silver(1+) Salt
Formule InChI InChI=1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate d’argent
Poids moléculaire (g/mol) 256.94
Poids de la formule 255.8571