Learn More
Tubulure en argent, 6,35 mm (0,25 po) de dia. ext., 4,35 mm (0,171 po) de dia. int., 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
4 x 50 cm
Conditionnement:
10cm
4 pièces
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327847 10 cm 10cm
11307847 50 cm 50cm
11317847 4 x 50 cm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014259.BS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver tubing
Note relative au nom OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 4.35mm (0.171 in.), Temper: as drawn
Quantité 10 cm
Odeur Characteristic
Poids ≈18g/10cm
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%