Learn More
Tubulure en argent, 6,35 mm (0,25 po) de dia. ext., 5,84 mm (0,230 po) de dia. int., 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver tubing |
| Note relative au nom | OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 5.84mm (0.230 in.), Temper: as drawn |
| Quantité | 50 cm |
| Odeur | Characteristic |
| Poids | ≈5.1g/10cm |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |