Learn More
Adhésif conducteur à deux parties en argent, EXP. Résine XX/XX et durcisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362028
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362028 1 g 1g
11352028 10 g 10g
11382028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012942.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un époxy conducteur qui relie efficacement au métal, à la céramique, aux plastiques, au verre et au graphite
A conductive epoxy which bonds well to metal, ceramics, plastics, glass and graphite
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Durée de conservation limitée, 60 jours à compter de la date d’expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver two part conductive adhesive
Note relative au nom EXP. x X/XX Resin and Hardener
Quantité 1 g
Numéro MDL MFCD00003397