Learn More
Fil d’argent, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, rigide, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver wire |
| Note relative au nom | 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard |
| Quantité | 25 m |
| Odeur | Characteristic |
| Poids | ≈0.005g/m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |