Learn More
Fil d’argent, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307127
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 50 m
5 m
50 m
Conditionnement:
2 pièces
50mm
5m
Code produit. Quantité unitSize
11307127 5 m 5m
11325879 50 m 50mm
11397117 2 x 50 m 2 pièces
3 options
Code produit. 11307127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011467.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver wire
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) dia.
Quantité 5 m
Odeur Characteristic
Poids ≈0.02g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion