Learn More
Fil d’argent, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, recuit, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
50 m
2 x 50 m
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490780 2 x 50 m 2 pièces
11470780 5 m 5m
11480780 50 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044461.J4
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver wire finds application in electronics. It is also used in speaker systems for their magnet wire in order to get the best sound available from their speakers. Further, it is used in jewelry making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver wire
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) dia., Annealed
Quantité 2 x 50 m
Odeur Characteristic
Poids ≈0.02g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.99%