Learn More
Fil d’argent, dia. 0,127 mm (0,005 po), hybridé, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
100 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11336517 100 m 100m
11326517 5 m 5m
11316517 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000303.H4
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 0,13 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Note relative au nom Annealed
Densité 10.5g/cm3
Quantité 100 m
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Forme Fil, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre