Learn More
Fil d’argent, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, recuit, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326578 25 m 25m
11336578 100 m 100m
11346578 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012187.G9
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 25 m
Odeur Characteristic
Poids ≈0.51g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%