Learn More
Fil d’argent, 1,0 mm (0,04 ) de diamètre, Premion™, 99,999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Conditionnement:
1000cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367117 50 cm 50cm
11377117 250 cm -
11387117 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011466.BW
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : Env. 8,24 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored wire
Densité 10.5g/cm3
Quantité 50 cm
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre