Learn More
Fil d’argent, 1,0 mm (0,04 ) de diamètre, Premion™, 99,999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11387117
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Unit Size:
1000cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11387117 1000 cm 1000cm
11367117 50 cm 50cm
11377117 250 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11387117 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011466.CD
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme : Env. 8,24 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored wire
Quantité 1000 cm
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre