Learn More
Fil d’argent, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11347117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347117 25 cm 25cm
11337117 100 cm 100cm
11357117 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011465.BU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : env. 32,94 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored wire
Quantité 25 cm
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre