Learn More
Macherey-Nagel™ MSTFA silylant
Code produit 10471142 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10471142 1 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471142 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701270.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    262.50€ / 20mL
    Économisez 34.50€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Quantité 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MSTFA, 20x1 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)