Learn More
Thermo Scientific™ Solvants de qualité silylation
Code produit 11577821 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants standard:
Acétonitrile
Diméthylformamide (DMF)
Diméthylsulfoxyde (DMSO)
Pyridine
Tétrahydrofurane
Conditionnement:
1 pièce
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard unitSize
11577821 Acétonitrile 1 pièce
11561941 Diméthylformamide (DMF) 1 pièce
11581941 Diméthylsulfoxyde (DMSO) 1 pièce
11536661 Pyridine 50mL
11556661 Tétrahydrofurane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11577821 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS20062
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles.
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles. Ils sont purifiés, séchés et conditionnés sous azote dans des flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ pratiques et ils sont fournis avec des septa en élastomère afin d’offrir un accès immédiat à l’échantillon sans exposition à l’humidité et à l’oxygène. Utilisez des solvants polaires (acétonitrile, diméthylformamide, diméthylsulfoxyde, pyridine, tétrahydrofurane) afin de faciliter les réactions ; des solvants organiques apolaires peuvent être utilisés, mais ils n’accéléreront pas la vitesse de réaction.
Utilisation recommandée
Évitez l’eau ou l’alcool car les réactifs TMS réagissent avec l’hydrogène actif.
Évitez les cétones énolisables.
Utilisez le diméthylformamide pour les stéroïdes et d’autres grosses molécules.
Utilisez le diméthylsulfoxyde pour préparer les dérivés TMS des alcools tertiaires et de certains composés à faible solubilité dans d’autres solvants de silylation.
La pyridine est un excellent solvant et milieu de réaction pour les réactions MS et est un accepteur de HCI dans des réactions impliquant des organochlorosilanes.
D’autres solvants couramment utilisés comprennent le tétrahydrofurane et l’acétonitrile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Inflammable, nocif, irritant
Description de l’article 50 ml
Composants standard Acétonitrile
Concentration standard 98 à 100%
Stockage 4°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile