Learn More
Macherey-Nagel™ Silylation avec TSIM
Code produit 12464050 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12464050 5 x 10 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12464050 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701310.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    248.85€ / 5 pièces
    Économisez 5.15€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026