Learn More
Macherey-Nagel™ Silylation avec TSIM
Code produit 12847781 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12847781 5 x 10 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12847781 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 701310.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    248.85€ / 50 pièces
    Économisez 13.15€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Quantité 5 x 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TSIM, 5x10 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-trimethylsilyl-imidazole