Learn More
KNF™ Pompe de dosage liquide de Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Code produit 12998064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1 à 100 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12998064 1 à 100 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12998064 Fournisseur KNF™ Code fournisseur 167524/160160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00€
    1733.73€ / 1 pièces
    Économisez 231.27€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Pompe à membrane pour doser les liquides. Offre des combinaisons de matériaux humides pour une résistance chimique optimale. Contrôle manuel du débit et du volume de dosage grâce à l’affichage graphique LCD.
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
  • Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
  • Étalonnage simple et rapide
  • Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
  • Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
  • Fonctionnement à sec
  • Auto-amorçage
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Spécification
Modèle SIMDOS™ 10
Classification du boîtier IP65
Contrôle externe Standard, manuel
Fréquence 50/60 Hz
Matériau PVDF (tête de pompe), revêtement en PTFE (membrane), FFKM Kalrez (vannes)
Hauteur totale (métrique) 140 mm
Largeur totale (métrique) 87 mm
Température (métrique) Max 80°C
Température (métrique) min. 5°C
Tension 100/240 V
Puissance 24 W
Débit 1 à 100 ml/min
Pression maximale 6 bars