Learn More
Simetryn, MedChemExpress
Code produit 16412296
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16412296 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16412296 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1853
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Simetryn
CAS 1014-70-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15N5S
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 37 mg/mL (173.46 mM)
SMILES CSC1=NC(NCC)=NC(NCC)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 213.3
Poids de la formule 213.3
Pourcentage de pureté 99.39%
Qualité Research
Forme physique Solid