Learn More
Motic™ Filtre polariseur Simple Add-on
Code produit 11783197
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes série BA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11783197 Microscopes série BA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11783197 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101000300741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.80€
    37.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.80€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Éclaire l’échantillon pendant que l’analyseur limite la lumière détectée. Le filtre polariseur Motic™ Simple Add-on peut être utilisé avec les microscopes de la série BA
  • Pour microscopes série BA
  • L’utilisation nécessite un analyseur
  • Éclaire l’échantillon pendant que l’analyseur limite la lumière détectée
Spécification
Type Filtre polarisant
Description L’utilisation nécessite un filtre analyseur
À utiliser avec (application) Éclairage des échantillons
À utiliser avec (équipement) Microscopes série BA
Quantité 1 de chaque