Learn More
Stomacher™ Simplettes
Code produit 17774399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
177 mm
250 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17774399 250 mm 1000 pièces
17784399 177 mm 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17774399 Fournisseur Stomacher™ Code fournisseur BA6052
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Simplettes™ offrir une alternative précise et économique aux embouts de pipettes. Elles sont conçues spécifiquement pour prélever des échantillons au fond du récipient. Stomacher™ sac sans risque de contamination croisée.
  • pailles de pipetage à usage unique
  • Capable de pipeter des volumes compris entre 0,1 et 2 mL
  • stérile irradié
  • Disponible en différents formats d'emballage
Spécification
Type de produit Pointe
Diamètre (métrique) 4,1 à 4,2 mm (diamètre interne)
Hauteur (métrique) 177 mm
Longueur (métrique) 250 mm