Learn More
Vitlab™ Distributeur adaptable sur flacons Simplex II
Code produit 15680915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
0,5 à 5 ml
1,0 à 10 ml
10,0 à 100,0 ml
2,5 à 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15680915 2,5 à 25 ml 1 pièce
15670915 0,2 à 2 ml 1 pièce
15624854 0,5 à 5 ml 1 pièce
15634854 1,0 à 10 ml 1 pièce
15600925 10,0 à 100,0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15680915 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 1621506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    419.63€ / 1 pièces
    Économisez 263.37€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le distributeur adaptable sur flacons Vitlab™ Simplex II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
  • Le piston à déplacement direct agrémenté d’un joint large en PFA empêche la formation de cristaux
  • Réglages rapides et précis grâce au suivi interne encadré et au mécanisme de vis pratique
  • Bouchon de ventilation vissable pour faciliter le raccordement d’un tube de séchage
  • La vanne de décharge vissable est équipée d’une ampoule de sécurité supplémentaire et vient fermer le canal de dosage si le tube de distribution n’est pas installé, de sorte qu’aucun milieu ne peut s’échapper
  • Équipé d’un piston à déplacement positif et d’une bague d’étanchéité en plastique fluoré (PFA) au niveau de la paroi du vérin
  • Le volume nominal allant de 2 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)
  • Le volume nominal allant de 25 à 100 ml comprend les adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 170 à 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2,5 à 25 ml