Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastics Packages
Code produit 17153179 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
17153179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) 1 pièce
17163179 Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17153179 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41192
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le thermocycleur Applied Biosystems SimpliAmp est un instrument convivial, compact et précis, conçu pour s’intégrer au flux de travaux de PCR essentiels de n’importe quel laboratoire.
The Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler is an easy-to use, compact, and accurate thermal cycler designed to fit every lab’s essential PCR workflow. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex temperature control technology enable simple, accurate optimization. And now you can access your SimpliAmp cycler with Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Barrette de huit tubes, munie de bouchons bombés fixés, dont l’ouverture et la fermeture sont indépendantes pour éviter la contamination et l’évaporation
  • Bouchons angulaires pour positionner efficacement la barrette de tubes dans les racks et les blocs du thermocycleur
  • Marquage des lettres A à H gravées sur des tubes individuels. Visible lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
  • Deux languettes d’extrémité pour un étiquetage approprié et une manipulation aisée
  • Marqueurs de mesure gradués de 20 μl sur chaque tube pour une vérification visuelle du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur SimpliAmp
• 1 barrette de 8 tubes MicroAmp avec bouchons bombés fixés, 0,2 ml (125 barrettes)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
À utiliser avec (équipement) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, thermocycleur Veriti™, thermocycleur 2720
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Dimensions 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 4°C/s (bloc), 3°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Quantité 1 package
Poids 8,5 kg (18,3 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 3 zones à 96 puits