Learn More
Simvastatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15520594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15520594 1 g 1g
15530594 5 g 5g
15575430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15520594 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458840010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.35€
    44.65€ / 1g
    Économisez 9.70€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79902-63-9 | C25H38O5 | 418.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79902-63-9
Formule moléculaire C25H38O5
Poids moléculaire (g/mol) 418.57
Clé InChI RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Synonyme simvastatin, zocor, synvinolin, sinvacor, denan, lipex, simvastatine, sivastin, lodales, simvastatina
CID PubChem 54454
ChEBI CHEBI:9150
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8,8SAR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]éthyle]-3,7-diméthyle-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]2,2-diméthylbutanoate
SMILES CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C=C2C1C(C(C=C2)C)CCC3CC(CC(=O)O3)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Simvastatin
Point de fusion 127.0°C to 132.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 418.57
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Simvastatin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.