Learn More
Simvastatine-d11 (2,2-diméthylbutyrate-d11), CDN
Code produit 30324804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324804 0.005 g 0.01g
30318374 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324804 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND80150.005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
CAS 1002347-74-1
Formule moléculaire C25 D11 H27 O5
Quantité 0.005 g
Synonyme Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, 2,2-di(methyl-d3)-, (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (ACI), (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-di(methyl-d3)butanoate-3,3,4,4,4-d5 (ACI), Simvastatin-d11, Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
Formule InChI InChI=1 S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26 H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i1D3,4D3,5D3,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O[C@H]1 C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3 C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC [(1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-8-[2-[(2 R,4 R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8 A-hexahidronaftalen-1-il] 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriometil)butanoato
Poids moléculaire (g/mol) 429.634
Poids de la formule 429,341 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 97 % Pureté chimique