Learn More
Simvastatine-d6, TRC
Code produit 30414754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414754 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30414754 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS4850022.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Simvastatin-d6
CAS 1002347-71-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C25H32D6O5
Quantité 2.5 mg
Synonyme 2,2-(Dimethyl-d6)butanoic Acid(1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro -3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl] -1-naphthalenyl Ester, (+)-Simvastatin-d6, Cholestat-d6, Lipex-d6, Novo-Simvastatin-d6, Simvotin-d6, Sinvacor-d6, Statin-d6, Zocor-d6, Zorced-d6
Formule InChI InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i4D3,5D3
SMILES [H][C@@]12C(C=C[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@]3([H])OC(C[C@@H](O)C3)=O)=C[C@H](C)C[C@@H]1OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]éthyl]-3,7-diméthyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphtalén-1-yl] 2,2-bis(tridéutériométhyl)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 424.6
Poids de la formule 424.3096
Pourcentage de pureté >95