Learn More
Simvastatin, MedChemExpress
Code produit 16467336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467336 100 mg
16451266 200 mg
16433397 50 mg
16461866 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16467336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17502
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Simvastatin
CAS 79902-63-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H38O5
Quantité 100 mg
Synonyme MK 733
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (238.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.45 mM)
SMILES CCC(C)(C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Poids moléculaire (g/mol) 418.57
Poids de la formule 418.57
Pourcentage de pureté 99.45%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation