Learn More
Simvastatine, TRC
Code produit 30134483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134483 250 mg 250mg
30012366 50 mg 50mg
30004072 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS485000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79902-63-9
Formule moléculaire C25 H38 O5
Poids moléculaire (g/mol) 418.57
Synonyme Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α,3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Simvastatin, Apo-Simva, Apo-Simvastatin, Bestatin 20, Cholestat, Co-Simvastatin, Denan, Egilipid, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, Lycostatin, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Novo-Simvastatin, Pms-simvastatin, Rechol, Simastin 20, Simcovas, Simgal, Simi 20, Simlip, Simlip 20, Simlo 20, Simlup 20, Simovil, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvacor, Simvahexal, Simvas, Simvastatin lactone, Simvasterol, Simvastol, Simvofix, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Starstat 20, Synvinolin, Valemia, Vasilip, Vastan, Vazilip, Velostatin, Ximve, Zocor, Zocor Forte, Zocord, Zorced, Zosta
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]éthyle]-3,7-diméthyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphtalène-1-yl] 2,2-diméthylbutanoate
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Simvastatin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Poids de la formule 418.2719
Pourcentage de pureté >95%