Learn More
MedChemExpress Sinapine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Poids moléculaire | 310.36 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 18696-26-9 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.0% |
| Solubilité | DMSO : 250 mg/mL (805.52 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | Cholinesterase (ChE)∣P-glycoprotein |
| Quantité | 5 mg |