Learn More
Sinefungin, MedChemExpress
Description
Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sinefungin |
| CAS | 58944-73-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H23N7O5 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Adenosyl-Ornithine A-9145 Antibiotic 32232RP |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (262.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(O)=O)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.39 |
| Afficher plus |